Description
- Double-sided function, a spoon on one side and a spatula on the other
- Stainless steel (1.4301), manufactured from a single piece
- High-gloss polished
- No edges, crevices or undercuts, because of this, product residue or cleaning agents cannot be deposited and the possibility of cross-contamination or impurities is excluded
- For sampling and processing a variety of media such as powders, granulates, pastes and liquids
- Ideal for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics and the food industry
Specifica
Specifica
| Quantity | 1 |
| Description | Poly-spoon |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Flat Spatula End, Spoon End |
| Capacity (English) | 0.14 oz. |
| Capacity (Metric) | 4 mL |
| Color | Silver |
| Certifications/Compliance | Material certificate |
| Product Type | Poly Spoon |
| For Use With (Application) | Food |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?