Learn More
Invitrogen™ SRC3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA5148956
Artikelnummer. 30535704
  • 499.00€ / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
AIB1-AC3 recognizes AIB1, a member of the SRC-1 family of nuclear receptor coactivators with an apparent molecular weight of 160kDa. The AIB1 gene has been mapped to region 20q12 and has been shown to be amplified in breast tumors and pancreatic cancer cell lines. AIB1 interacts in a ligand-dependent fashion with the estrogen receptor to enhance estrogen-dependent transcriptional gene activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SRC3
Polyclonal
Unconjugated
NCOA3
2010305B15Rik; Actr; AIB1; AIB-1; amplified in breast cancer 1 protein; amplified in breast cancer-1 protein homolog; AW321064; BHLHE42; CAGH16; CBP-interacting protein; class E basic helix-loop-helix protein 42; CTG26; KAT13B; MGC141848; NCOA3; NCoA-3; Nuclear receptor coactivator 3; OTTHUMP00000031716; p/Cip; pCip; Rac3; RAC-3; Receptor-associated coactivator 3; RP5-1049G16.3; Src3; SRC-3; steroid receptor coactivator protein 3; Thyroid hormone receptor activator molecule 1; TNRC14; TNRC16; Tram1; Tram-1
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
17979, 8202
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O09000, Q9Y6Q9
NCOA3
E. coli-derived recombinant human NCOA3, Met673-Val856.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt