Description
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifications
Specifications
| For Use With (Equipment) | SN55plus Sterilizer |
| Product Type | Bottom Drip Tray |
| Height (Metric) Tray | Rim: 15 mm |
| Material | Stainless Steel |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?