Learn More
Sperian™ Stainless Steel Chainsaw Karabiner
Artikelnummer. 12665063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Length (Metric):
163 mm
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Length (Metric) Pakningsstørrelse
12665063 163 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12665063 Leverandør Sperian™ Leverandørnr. 1011711
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Dimensions (L x W) 163 x 36 mm
For Use With (Equipment) This chainsaw karabiner has been especially designed to fit Butterfly II and Dragonfly belts. For quick and easy attachment for the chainsaw.
Weight (Metric) 0.265kg
Width (Metric) 36 mm
Length (Metric) 163 mm
Material Stainless Steel
Product Type Chainsaw Karabiner
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.