Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Compression Fittings
Código de producto. 11845453 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
For Use With:
0.125 in. NPT(M)
0.25 in. NPT(M)
Tamaño de la unidad:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. For Use With Tamaño de la unidad
11845453 0.25 in. NPT(M) Each
11835453 0.125 in. NPT(M) Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11845453 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3140635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.25€
    14.62€ / Pack of 1
    Save 4.63€
    24% Off
Estimated Shipment: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Material Stainless Steel
For Use With 0.25 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Packaging Quantity 1 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Compression Fitting
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.