Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Inner | 16 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (Metric) Outer | 20 mm |
| Overall Length (Metric) | 5.2 cm |
| Packaging Quantity | 1 Each |
| Tubing Size | DN 16 |
| Product Type | KF Flange with Long Tubulation |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?