Learn More
Karl Hecht™ Stainless Steel Square Wire Baskets
Product Code. 10328731
Change view
Click to view available options
Size:
16 x 16 x 16 cm
20 x 20 x 20 cm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size unitSize
10328731 16 x 16 x 16 cm Each
10669431 20 x 20 x 20 cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10328731 Supplier Karl Hecht™ Supplier No. 41075016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.05€
    119.98€ / Pack of 1
    Save 7.07€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-09-2026
Add to basket
Add to basket
An excellent option for general storage applications in the laboratory.
  • Wire mesh construction so contents are visible
  • Square shape
  • Available in a range of sizes
Specifications
Description Wire mesh construction
Material Stainless Steel
Shape Square
Size 16 x 16 x 16 cm
Product Type Wire Basket
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.