Learn More
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Sfoglia Tutto Sampling Systems ProdottiDescrizione
- Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
- Split sample drops into the riffle boxes underneath
- It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Product Type | Riffle Box |
| Material | Steel |
| Capacity (Metric) | 12.41 L |
| No. of Chutes | 8 |
| For Use With (Application) | Dividing and Reducing Bulk Samples |
| Dimensions (L x W x H) | 165 x 114 x 66 mm |
| Width (Metric) Chute | 40 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?