Learn More
Sampling Systems™ Standard Steel Sample Splitter Riffle Boxes
Alle ansehen Sampling Systems ProdukteBeschreibung
- Simply drop the sample into the top and the sample is split in two
- Split sample drops into the riffle boxes underneath
- It is recommended that width of slots are 2.5 to 3 times bigger than the diameter of the largest particle being split
- Available in a wide range of sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Riffle Box |
| Material | Steel |
| Capacity (Metric) | 10.12 L |
| No. of Chutes | 10 |
| For Use With (Application) | Dividing and Reducing Bulk Samples |
| Dimensions (L x W x H) | 257 x 203 x 194 mm |
| Width (Metric) Chute | 20 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?