Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Shoes
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfiber
- White
- Composite toe cap
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Replaceable acc Wave insole (article no. 3553)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | White |
| Material | Microfiber |
| Size | 45 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 31392 |
| Toe Material | Composite |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?