Learn More
STEMCELL Technologies STEMdiff™ T Cell Kit
Beschreibung
- STEMdiff™ T Cell Kit includes serum-free media and supplements for the feeder-free differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs) to T cells
- STEMdiff™ Hematopoietic - EB reagents are animal component-free and optimized for lymphoid differentiation potential
- Using these reagents, CD34+ hematopoietic progenitor cells are first generated from PSCs; these can then be differentiated to T cells using the StemSpan™ components
Spezifikation
Spezifikation
| Cell Type | Hematopoietic Cells, PSC-Derived, Pluripotent Stem Cells, T Cells, T Cells, CD8+ |
| For Use With (Application) | Cell Culture, Differentiation, Expansion |
| Quantity | 1 Kit |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?