Learn More
Thermo Scientific™ Sterillin™ Silicone Discs
Product Code. 12892883
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
14 mm
40.4 mm
Color:
Black
Red
Unit Size:
Pack of 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Color Unit Size
12892883 14 mm Red Pack of 100
15213538 40.4 mm Black Pack of 100
15223538 14 mm Black Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12892883 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. PKRD0140063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    139.00€ / Pack of 100
    Save 49.00€
    26% Off
Estimated Shipment: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Color Red
For Use With (Application) Used as highly effective cap liners or as a septa for injection ports/pierceable closures and wide variety of applications
Material Rubber
Diameter (Metric) 14 mm
Product Type Disc
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.