Description
- Amber color
- Straight stopcock for burette cap
- Includes PTFE key
- Stopcock size 3NS/12
Specifications
Specifications
| Color | Amber |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| For Use With (Equipment) | Burette |
| Material | Borosilicate Glass, PTFE |
| No. per Pack | 1 Each |
| Includes | Burette Cap |
| Type | Stopcock |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?