Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy3)
Click to view available options
Quantity:
0.5 mL
Unit Size:
Each
Beskrivning
- Class: RUO
- Statement: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
- Buffer: PBS
- Preservative: 0.1% Sodium Azide
Specifikationer
Specifikationer
| Conjugate | Cy3 |
| Detection Method | Fluorescence |
| For Use With (Equipment) | Flow Cytometer |
| Quantity | 0.5 mL |
| Packaging | Tube |
| Content And Storage | Contains 1 vial of streptavidin, Cy3 conjugate. Store in refrigerator (2–8°C). |
| Excitation/Emission | 488/565 |
| Flow Cytometer Laser Lines | 488 |
| Shipping Condition | Wet Ice |
| Form | Solution |
| Visa mer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering