Få mere at vide
Få mere at vide
DiscoverX Succinic acid disodium salt
Beskrivelse
Succinic acid is a dicarboxylic acid which takes the form of succinate in living organisms. Succinate is produced in inflammatory conditions, may be associated with rheumatoid arthritis, and its accumulation is associated with tumorigenesis. It acts through the succinate receptor, SUCNR1 (or GPR91), leading to enhanced IL-1β production. Provided as 10mg of dry powder.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 10 mg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?