missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfameter, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30310807
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30310807 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30310807 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC16995150100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Chemical Name or Material Sulfameter
CAS 651-06-9
Analyte or Component Names Sulfameter
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C11 H12 N4 O3 S
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Sulfameter
InChI Formula InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1
IUPAC Name 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 280.3
Quantity 100 mg
Formula Weight 280.063 g/mol
Show More Show Less
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.