missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfanilamide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Code produit 10733811 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
10733811 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10733811 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/8660/50

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol

250g, Plastic powder jar

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Physical Form Solid
CAS 63-74-1
pH 5.8 to 6.1
Melting Point 163°C
Packaging Plastic Powder Jar
Color White
Quantity 250 g
Molecular Formula C6H8N2O2S
MDL Number 7939
InChI Key FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formula Weight 172.2g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sulfanilamide
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.