Learn More
R&D Systems™ Sulfasalazine
Beschreibung
Inhibitor of NF-κB activation. Inhibits in vitro growth of the human pancreatic cancer cell lines MIA PaCa-2 and PANC-1, and induces apoptosis in glioblastoma cell lines. Also inhibits the cystine-glutamate antiporter, system Xc (SXC). Anti-inflammatory. Induces ferroptosis.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 599-79-1 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C18H14N4O5S |
| Formula Weight | 398.39 |
| Purity | 97% |
| Molecular Weight (g/mol) | 398.393 |
| Chemical Name or Material | Sulfasalazine |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?