Learn More
Sulfur Standard for ASTM D5623: Multi-component standard containing 14 sulfur species @ 100 μg/g (as Sulfur) in Base Fuel
Product Code. 30324121
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 mL
Packungsgröße:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30324121 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30324121 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMSX142
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 1-Benzothiophene∣1-Butanethiol∣1-Propanethiol∣2-Propanethiol∣Bromothiophene∣Diethyl disulfide∣Diethylsulfide∣Dimethyl sulfide∣Diphenyl sulfide∣Ethanethiol∣Methanethiol∣tert.-Butanethiol∣Thiophene∣Thiophenol
CAS 95-15-8, 109-79-5, 107-03-9, 75-33-2, 110-81-6, 352-93-2
Analyte or Component Names 1-Benzothiophene∣1-Butanethiol∣1-Propanethiol∣2-Propanethiol∣Bromothiophene∣Diethyl disulfide∣Diethylsulfide∣Dimethyl sulfide∣Diphenyl sulfide∣Ethanethiol∣Methanethiol∣tert.-Butanethiol∣Thiophene∣Thiophenol
Shipping Condition Room Temperature
Solution Type Single Solution
Solvent or Matrix Base Fuel
Industry Type Petrochemical Testing
Quantity 2 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methanethiol 98.6 μg/g∣Ethanethiol 99.6 μg/g∣Dimethyl sulfide 99.9 μg/g∣1-Benzothiophene 100 μg/g∣1-Butanethiol 100 μg/g∣1-Propanethiol 100 μg/g∣tert.-Butanethiol 100 μg/g∣Thiophene 100 μg/g∣Thiophenol 100 μg/g∣2-Propanethiol 101 μg/g∣Bromothiophene 101 μg/g∣Diethyl disulfide 101 μg/g∣Diethylsulfide 101 μg/g∣Diphenyl sulfide 101 μg/g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.