Learn More
Sulpiride 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Codice prodotto. 30463970
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30463970 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30463970 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCAMP0051.0001
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Sulpiride 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Analyte or Component Names Sulpiride
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C15 H23 N3 O4 S
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Sulpiride, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl- (8 CI), Abilit, Aiglonyl, Coolspan, DL-Sulpiride, Dobren, Dogmatil, Dogmatyl, Dolmatil, Eglonyl, Guastil, Meresa, Miradol, Mirbanil, Misulvan, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamidobenzamide, N-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamide, Neogama, Omperan, Pyrikappl, RD 1403, Sernevin, Splotin, Sulpirid, Sulpitil, Sulpyrid, Sursumid, Synedil, Trilan, dl-Sulpiride, (+/-)-Sulpiride
InChI Formula InChI=1 S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11 H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC Name N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molecular Weight (g/mol) 341.43
Quantity 1 mL
Formula Weight 341.1409 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.