Learn More
Thermo Scientific Support Bridge
Product Code. 10527305 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
2 L BioBottle
Unit Size:
Pack of 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
10527305 2 L BioBottle Pack of 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10527305 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 75007686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.00€
    234.00€ / Pack of 2
    Save 19.00€
    7% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
Estimated Shipment: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Support Bridge for 2 L BioBottle.
  • Support bridge (x2) for 2 L BioBottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) 2 L BioBottle
Disposable Reusable
Quantity 2 Pk.
Product Type Support Bridge
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.