Learn More
Descripción
- Clean surfaces effectively with these professional-quality wet wipes.
- Remove oil, grease, lubricants and dirt with ease, thanks to their strong texture.
- Maintain surface hygiene levels when water isn't available with this convenient design.
- Protect sensitive surfaces and electronics while keeping them clean.
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Wet Wipe |
| Length (English) | 17.13 yd. |
| Length (Metric) | 15.66 m |
| Width (English) | 5.31 in. |
| Width (Metric) | 13.5 cm |
| Certifications/Compliance | FSC MIX Credit |
| Color | White |
| Ply | 1-ply |
| Includes | Bucket |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?