Learn More
SUV420h1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99518-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18682846
  • 216.00€ / 50µL
Description
SUV420h1 Polyclonal antibody specifically detects SUV420h1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SUV420h1
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:500-1:2000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
C630029K18Rik, CGI85, CGI-85, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase SUV420H1, KMT5B, KMT5B Lysine N-methyltransferase 5B, MGC118906, MGC118909, MGC21161, MGC703, Su(var)4-20 homolog 1, Suppressor of variegation 4-20 homolog 1, suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila), suv4-20h1
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human SUV420h1.
50 μg
Cancer, Epigenetics, Transcription Factors and Regulators
51111
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.