Learn More
SVOC Mixture 748 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| CAS | 5989-27-5, 7785-26-4, 526-73-8, 95-93-2, 95-63-6, 107-06-2 |
| Quantity | 1 mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?