Learn More
SYT4 Monoclonal Antibody (OTI3E10), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA505846S
Beschreibung
SYT4 Monoclonal antibody specifically detects SYT4 in Canine, Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western BlotSpezifikation
| SYT4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O09110, P46734 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 26397, 489547, 5606 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Western Blot | |
| OTI3E10 | |
| Unconjugated | |
| MAP2K3 | |
| HsT1192; KIAA1342; synaptotagmin 4; synaptotagmin IV; Synaptotagmin4; Synaptotagmin-4; Syt3; Syt4; SytIV | |
| Full length human recombinant protein of human MAP2K3 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.