Learn More
t-Boc-aminooxyacetic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | t-Boc-aminooxyacetic Acid |
| CAS | 42989-85-5 |
| Molecular Formula | C7 H13 N O5 |
| Quantity | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NOCC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]oxyacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.18 |
| Formula Weight | 191.0794 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?