Learn More
Invitrogen™ Tamrintamab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA558985
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30283897
  • 477.00€ / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Tamrintamab is a biosimilar that targets DPEP3. This gene encodes a membrane-bound glycoprotein from the family of dipeptidases involved in hydrolytic metabolism of various dipeptides, including penem and carbapenem beta-lactam antibiotics. This gene is located on chromosome 16 in a cluster with another member of this family. Alternatively spliced transcript variants that encode different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tamrintamab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
SC-003 mAb; SC34.28ss1; SC-Mab003
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt