Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Fast, 96-well Plate; Format 8
Shop All Applied Biosystems ProductsDescription
Custom TaqMan™ Plates are cost-effective and convenient 96-well formats for TaqMan™ Gene Expression Assays. Choose from over 50,000 inventoried human, mouse, rat, canine, and rhesus macaque assays, and from five plate formats - single assays, or assays in duplicate or triplicate.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | TaqMan™ Array Fast Plate |
| Format | 96-well Plate, Format 8 |
| Content And Storage | Room Temperature |
| Product Line | TaqMan |
| Quantity | 1 plate |
| Reaction Speed | Fast |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?