Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Growth Factors, Fast 96-well
Product Code. 10781927 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 x 96-well plate
Unit Size:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
10781927 1 x 96-well plate 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10781927 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4418802
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TaqMan™ Array, Human Growth Factors, Fast 96-well
These 96-well plates are pre-configured with the most appropriate TaqMan™ Gene Expression Assays for a specific biological process, pathway, or disease state. Each plate contains predefined assays and endogenous controls dried-down in the wells, ready for accurate assessment of an entire gene signature in one simple experiment. The TaqMan™ Array Human Growth Factors 96-well Plate contains 92 assays to human growth factor associated genes and 4 assays to candidate endogenous control genes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Array Plate
Format 96-array Plate
Species Human
Content And Storage Each TaqMan™ Array Plate well contains a single TaqMan™ Assay for one 10 μL reaction. The plates can be stored at room temperature or at 4°C.
Form Dried Down
Includes TaqMan Assay for One 10 uL Reaction
Internal Probe Modification MGB (Minor Groove Binder) (3'), Non-Fluorescent Quencher (3'), FAM (5')
Label or Dye FAM
Product Line TaqMan
Quantity 1 x 96-well plate
Reaction Speed Fast
Research Category Cell Cycle & Proliferation, Signal Transduction, Biomarker-Related Pathway(s), Development, Apoptosis, Oncology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.