Learn More
R&D Systems™ TBTA
Artikelnummer. 30000038
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Packungsgröße:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30000038 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30000038 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 7862/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.52€
    129.15€ / 100mg
    Save 13.37€
    9% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Click chemistry auxiliary reagent; stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reaction
TBTA is a click chemistry auxiliary reagent. It is a stabilizing ligand for copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
CAS 510758-28-8
Quantity 100 mg
Product Line Tocris
Target General Laboratory Research Reagent
Molecular Formula C30H30N10
Purity 0.97
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.