Learn More
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Terbium |
| CAS | 7440-27-9 |
| Methods | ICP/ICP-MS |
| Analyte or Component Names | Terbium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Tb |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Terbium ingot, Terbium foil |
| InChI Formula | InChI=1S/Tb |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?