Learn More
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003029
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30003029 100 mL 100mL
30003028 250 mL 250mL
30003137 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30003029 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTTBN100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Terbium Standard: Tb @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Terbium
CAS 7440-27-9
Methods ICP/ICP-MS
Analyte or Component Names Terbium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Tb
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Terbium ingot, Terbium foil
InChI Formula InChI=1S/Tb
SMILES [Tb]
IUPAC Name terbium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 158.925
Quantity 100 mL
Formula Weight 158.925 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.