missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Terbuthylazine, TRC

Produktkod. 17950895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
17950895 1 g 1g
17914355 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17950895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1105001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5915-41-3
Molecular Formula C9 H16 Cl N5
Molecular Weight (g/mol) 229.71
Synonym Terbuthylazine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-N4-ethyl- (ACI), 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(1,1-dimethylethyl)-N'-ethyl- (9CI), 6-Chloro-N2-(1,1-dimethylethyl)-N4-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), s-Triazine, 2-(tert-butylamino)-4-chloro-6-(ethylamino)- (7CI, 8CI), 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(tert-butylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-tert-butylamino-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4-tert-butylamino-6-ethylamino-s-triazine, 2-N-tert-Butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-tert-Butylamino-4-chloro-6-ethylamino-s-triazine, 4-Ethylamino-6-tert-butylamino-2-chloro-S-triazine, 6-Chloro-2-tert-butylamino-4-(ethylamino)-[1,3,5]-triazine, ChlorCaragard, Click, Click 500SC, G 13529, Gardeprim A 1862, Gardoprim, GS 13529, N-tert-Butyl-6-chloro-N'-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Primatol M, Terbutazine, Terbutylazine, Terbutylethylazine, tert-Butylazine, Tyllanex
IUPAC Name 2-N-tert-butyl-6-chloro-4-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)(C)C)n1

Specifikationer

Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)
Formula Weight 229.1094
Chemical Name or Material Terbuthylazine
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.