Learn More
Terephthalic acid, 99+%
Product Code. p-3758104 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Packaging:
Fibre drum
Plastic bottle
Unit Size:
1kg
250g
25kg
500g
5kg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 10654682
Brand: Thermo Scientific Acros 180722500
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 100-21-0 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-21-0
Molecular Formula C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
MDL Number MFCD00002558
InChI Key KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC Name terephthalic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Melting Point >300.0°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99+%
Packaging Plastic bottle
Quantity 250 g
Beilstein 09,841
Merck Index 15,9305
Solubility Information Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Sublimation Point 0402.0°C
Formula Weight 166.13
Percent Purity 99+%
Physical Form Crystalline Powder
Chemical Name or Material Terephthalic acid
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.