Learn More
tert-Butoxytitanium (IV), TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | tert-Butoxytitanium (IV) |
| CAS | 3087-39-6 |
| Molecular Formula | 4(C4H10O) . Ti |
| Quantity | 5 mL |
| Synonym | tert-Butyl titanate(IV), tert-Butyl titanate(IV) (7CI), Orgatix TA 80, Tetra-tert-butoxytitanium, Tetra-tert-butyl titanate, Tetrakis(tert-butanolato)titanium, Tetrakis(tert-butoxy)titanium, Tetratertbutyl Orthotitanate, Titanium Tert-butoxide, Titanium Tert-butylate, Titanium Tetra-tert-butoxide, Titanium Tetrakis(2-methyl-2-propoxide), Titanium Tetrakis(t-butoxide), Titanium Tetrakis(tert-butanolate), Titanium Tetrakis(tert-butoxide), Titanium(4+) tert-Butoxide, Titanium(IV) tert-Butoxide, t-Butanol Titanium(4+) Salt, tert-Butoxytitanium (IV), tert-Butyl Orthotitanate, tert-Butyl Titanate |
| InChI Formula | InChI=1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4 |
| SMILES | CC(C)(C)O[Ti](OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C |
| IUPAC Name | tetrakis[(2-methylpropan-2-yl)oxy]titanium |
| Molecular Weight (g/mol) | 340.32 |
| Formula Weight | 340.2093 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?