Läs mer
tert-Butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2705853
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Packaging Förpackningsstorlek
10437832 1 g Amber Glass Bottle 1g
10173764 5 g Amber Glass Bottle 5g
11376955 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10437832 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Maybridge missing translation for 'supplierNo' SPB08402DA
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 77152-97-7
Molecular Formula C8H16N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 204.288
MDL Number MFCD02180883
InChI Key OBDMXQCRRWGEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-3-amino-3-thioxopropyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropylcarbamate, tert-butyl n-2-carbamothioylethyl carbamate, tert-butyl 3-amino-3-thioxopropyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanethioamide, tert-butyl 3-amino-3-thioxoprop-1-yl carbamate, 2-thiocarbamoylethyl carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid,n-3-amino-3-thioxopropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-thiocarbamoylethylcarbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino propanethioamide
PubChem CID 2735653
IUPAC Name tert-butyl N-(3-amino-3-sulfanylidenepropyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC(=S)N
Specifikationer
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula (CH3)3COC(O)NH(CH2)2C(S)NH2
Quantity 1 g
Formula Weight 204.29
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Tert-butyl N-(3-amino-3-thioxopropyl)carbamate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.