Learn More
tert-Butyldimethylsilyl Trifluoromethanesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | tert-Butyldimethylsilyl triflate |
| CAS | 69739-34-0 |
| Molecular Formula | C7 H15 F3 O3 S Si |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, (1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid (1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl ester, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, t-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, TBDMSOTf |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | [tert-butyl(dimethyl)silyl] trifluoromethanesulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 264.34 |
| Formula Weight | 264.0463 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?