missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICOS (CD278) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8P2G3)

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ MA558129

 View more versions of this product

Product Code. 30282730

  • 176.00€ / 20µL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Immunogen sequence: EINGSADHRM FSFHNGGVQI SCKYPETVQQ LKMRLFRERE VLCELTKTKG SGNAVSIKNP MLCLYHLSNN SVSFFLNNPD SSQGSYYFCS LSIFDPPPFQ ERNLSGGYLH IYESQLCCQL KL.

ICOS (CD278) encodes a protein that is a member of the CD28 and CTLA-4 cell-surface receptor family. It functions as a homodimer and has a crucial role in cell-cell signaling, immune responses, and the regulation of cell proliferation. ICOS has been linked to various disorders, including Immunodeficiency, Common Variable, 1 and Common Variable Immunodeficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

ICOS (CD278)
Recombinant Monoclonal
1.63 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q9R1T7, Q9WVS0
ICOS
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 21-142 of mouse ICOS/CD278 (NP_059508.2).
20 μL
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
8P2G3
Unconjugated
ICOS
Activation-inducible lymphocyte immunomediatory molecule; Ailim; CCLP; CD278; CD28 and CTLA-4-like protein; CD28-related protein 1; CRP-1; CVID1; H4; Icos; inducible costimulator; inducible T cell costimulator; inducible T cell co-stimulator; inducible T-cell costimulator; inducible T-cell co-stimulator; Ly115
Rabbit
Protein A
RUO
54167, 64545
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.