Learn More
Descrizione
Attachment or rack for holding test tubes.
Characteristics:
- Autoclavable and dishwasher safe
- Angle adjustment up to 90°
- Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
Stainless Steel Test Tube Holder:
- Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 12 to 16 mm
- Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 17 to 20 mm
- Rack that holds 12 test tubes with a diameter of 30 mm
Stainless Steel with Polypropylene Lining Test Tube Holder:
- Rack that holds 14 test tubes with a capacity of 15 mL
- Rack that holds 5 test tubes with a capacity of 50 mL
Specifica
Specifica
| Holds | 17 to 20 mm Test Tubes |
| Tube Capacity | 20 Test Tubes |
| Product Type | Tube Holder |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Equipment) | Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?