missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone (1 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Testosterone |
| CAS | 58-22-0 |
| Molecular Formula | C19 H28 O2 |
| Quantity | 10x1 mL |
| Synonym | 17beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17β)-, Testosterone (7CI,8CI), (17β)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, (+)-Testosterone, 17β-Hydroxy-Δ4-androsten-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17β-Testosterone, 4-Androsten-3-one-17β-ol, AA 2500, Andro 100, AndroForte 5, AndroGel, Androderm, Androlin, Andronaq, Andropatch, Androst-4-en-17β-ol-3-one, Androst-4-ene-17β-ol-3-one, Andrusol, Axiron, CDB 111C, COL 1621, CP 601B, Compleo, Cristerona T, Geno-cristaux Gremy, Glowmin, Homosteron, Homosterone, Intrinsa, Mertestate, NSC 9700, Nasobol, Neotestis, Noseafix, Opterone, Oreton, Orquisteron, Perandren, Percutacrine androgenique, Primotest, Primoteston, Relibra, Striant, Synandrol F, Teslen, Testandrone, Testiculosterone, Testim, Testobase, Testoderm, Testogel, Testolent, Testolin, Testopatch, Testopel, Testopropon, Testosteroid, Testosteron, Testoviron Schering, Testoviron T, Testro AQ, Testrone, Testryl, Tostrelle, Tostrex, Viatrel, Virormone, Virosterone, Δ4-Androsten-17β-ol-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC Name | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.42 |
| Formula Weight | 288.2089 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?