Learn More
Tetanus Toxin Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Tetanus Toxin Polyclonal antibody specifically detects Tetanus Toxin in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Spécification
Spécification
| Antigen | Tetanus Toxin |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Tentoxylysin |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Synthetic peptide corresponding to the amino acids 1300 - 1314 of the native molecule conjugated to Keyhole limpet Haemocyanin |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?