Learn More
TGF beta 1 Rabbit, anti-Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 26155-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 18016895
  • 410.00€ / 150µL
Description
The TGF beta 1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of mouse TGF beta 1. This antibody recognizes mouse antigen. The TGF beta 1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
TGF beta 1
800 μg/mL
Rabbit
Primary
Mouse
150 kDa
IgG
Western Blot, ELISA
TGF beta1, Tgfb, Tgfb 1, Tgfb1, TGF-beta 1, TGFbeta1, TGF-beta1, TGF-β, TGFβ1, TGF-β1
150 μL
21803
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt