Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapters for Stratos™ Four-Place Swinging Bucket Rotor
Product Code. 10410083 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Color:
Brown
Gray
Green
Green/Yellow
Red
White
Packungsgröße:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color unitSize
10410083 Green/Yellow Each
10459502 Green Each
10358082 Brown Each
10509151 White Each
10039500 Red Each
10568761 Gray Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10410083 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 75008183
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuges in Four-Place Swinging Bucket Rotor 75-003-047 with Round Bucket 75-008-172
  • Accommodate tube sizes from 1.5 to 100mL, including urine tubes
Bestellinformation
Adapters are sold individually; order correct quantity to equip rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) 4 x 180 Swing bucket rotor
Color Green/Yellow
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.