Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Round Rotor Buckets
Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Color:
Green
Light Gray
Olive Brown
Red
White
Yellow
Tube Size:
10/15 mL
15 mL
175/250 mL
50 mL
7 mL
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
Adapters sold individually; order correct quantity to equip your rotor.
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Equipment) | LH-4000W and LH-4000 rotor with round bucket |
| Color | Light Gray |
| Tube Size | 7 mL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering