Specifications
Specifica
| Melting Point | 171°C |
| Color | White |
| Packaging | Plastic keg |
| Quantity | 10 kg |
| Formula Weight | 76.12g/mol |
| Physical Form | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- THIOUREA SLR
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Carcinogenicity Category 2
- Reproductive toxicity Category 2
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
- H351-Suspected of causing cancer.
- H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H361d-Suspected of damaging the unborn child.
- H302-Harmful if swallowed.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P273-Avoid release to the environment.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?