Learn More
Tin(II) Oxalate, TRC
Artikelnummer. 30452598
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 g
Packungsgröße:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30452598 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30452598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT44409010G
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 814-94-8
Quantity 10 g
Molecular Formula C2O4Sn
Synonym Ethanedioic Acid Tin(2+) Salt, Oxalic Acid Tin(2+) Salt, Tin Oxalate (SnC2O4), Fascat 2001, Stannous Oxalate, Tin(2+) Oxalate
InChI Formula InChI=1S/C2H2O4.Sn/c3-1(4)2(5)6;/h(H,3,4)(H,5,6);/q;+2/p-2
SMILES O=C1O[Sn]OC1=O
IUPAC Name 1,3,2λ^{2}-dioxastannolane-4,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 206.73
Formula Weight 207.8819
Chemical Name or Material Tin(II) Oxalate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.