Learn More
Invitrogen™ TMBIM1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA552909
Artikelnummer. 15720861
  • 566.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GYGQPSVLPG GYPAYPGYPQ PGYGHPAGYP QPMPPTHPMP MNYGPGHGYD GEERAVSDSF GPGEWDDRKV RHT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 85%, Rat - 88%.
Negatively regulates aortic matrix metalloproteinase-9 (MMP9) production and may play a protective role in vascular remodeling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TMBIM1
Polyclonal
Unconjugated
TMBIM1
2310061B02Rik; AA960455; AU024746; C78899; Lfg3; mKIAA4161; MST100; MSTP100; PP1201; Protein lifeguard 3; Protein RECS1; Protein RECS1 homolog; PSEC0158; RECS1; Responsive to centrifugal force and shear stress gene 1 protein; Tmbib1; Tmbim1; transmembrane BAX inhibitor motif containing 1; transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
316516, 64114
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q969X1
TMBIM1
Recombinant protein corresponding to Human TMBIM1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-90767).
100 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt