Learn More
TNIK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand: Novus Biologicals NBP1-82994
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TNIK Polyclonal specifically detects TNIK in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
| TNIK | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| EC 2.7.11, KIAA0551EC 2.7.11.1, TRAF2 and NCK interacting kinase, TRAF2 and NCK-interacting protein kinase | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| TNIK | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QGPALTASQSVHEQPTKGLSGFQEALNVTSHRVEMPRQNSDPTSENPPLPTRIEKFDRSSWLRQEEDIPPKVPQRTTSISPALARKNSPGNGSALGPRLGSQPIRASNPDLRRTEPILESPLQRTSSGSSSSSS | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Protein Kinase | |
| 23043 | |
| Human | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur