Learn More
TOR/mTOR Antibody (CL8228) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-21165JF646
Product Code. 30307983
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
TOR/mTOR Monoclonal antibody specifically detects TOR/mTOR in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TOR/mTOR
Monoclonal
Janelia Fluor 646
EC 2.7.11.1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FLJ44809, FRAP, FRAP1FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FRAP2, Mammalian target of rapamycin, Mechanistic target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), mTOR, RAFT1, rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, Rapamycin target protein 1, RAPT1FKBP-rapamycin associated protein, serine/threonine-protein kinase mTOR
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P42345, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Autophagy, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Hypoxia, Macroautophagy, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Phospho Specific, Signal Transduction, Translation Control
2475
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Western Blot
CL8228
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.