Läs mer
TORC2 Antibody (S08-5F2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20007-50ul
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18609304
  • 421.00€ / 50µL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
TORC2 Monoclonal antibody specifically detects TORC2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
TORC2
Monoclonal
0.3 mg/mL
Western Blot, Immunohistochemistry 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin
CREB regulated transcription coactivator 2, CREB-regulated transcription coactivator 2, TORC-2, TORC2transducer of regulated cAMP response element-binding protein (CREB) 2, Transducer of CREB protein 2, Transducer of regulated cAMP response element-binding protein 2
A synthetic peptide of human TORC2 (Uniprot # Q53ET0)
50 μg
Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
200186
Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
S08-5F2
Unconjugated
50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.