missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30944289
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
100g
10g
1g
1kg
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30944289 100 g 100g
30940474 5 g 5g
30943528 25 g 25g
30935477 500 g 500g
30929070 10 g 10g
30936575 1 g 1g
30943037 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30944289 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14893100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 23828-92-4
Molecular Formula C13H19Br2ClN2O
MDL Number MFCD00078932
Quantity 100 g
SMILES O[C@H]1CC[C@H](NCC2=CC(Br)=CC(Br)=C2N)CC1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 414.56
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material trans-4-((2-Amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.